Läs mer
Elacridar-d4 (Major), TRC
Produktkod. 30388542
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388542 1 mg
30375942 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30388542 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE4890021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189481-51-3
Molekylformel C34H29D4N3O5
Molekylvikt (g/mol) 567.67
Synonym Elacridar-d4
LEDER [2H]C([2H])(N1CCc2cc(OC)c(OC)cc2C1)C([2H])([2H])c3ccc(NC(=O)c4cccc5C(=O)c6cccc(OC)c6Nc45)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Elacridar-d4
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C34H33N3O5/c1-40-28-9-5-7-26-32(28)36-31-25(33(26)38)6-4-8-27(31)34(39)35-24-12-10-21(11-13-24)14-16-37-17-15-22-18-29(41-2)30(42-3)19-23(22)20-37/h4-13,18-19H,14-17,20H2,1-3H3,(H,35,39)(H,36,38)/i14D2,16D2