missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Elacridar Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Elacridar Hydrochloride |
| CAS | 143851-98-3 |
| Molekylformel | C34H33N3O5•xHCl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-[4-[2-(3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]phenyl]-9,10-dihydro-5-methoxy-9-oxo-4-acridinecarboxamide Hydrochloride, N-[4-[2-(3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]phenyl]-9,10-dihydro-5-methoxy-9-oxo-4-acridinecarboxamide Monohydrochloride, GF 120918A |
| InChI formel | InChI=1S/C34H33N3O5.ClH/c1-40-28-9-5-7-26-32(28)36-31-25(33(26)38)6-4-8-27(31)34(39)35-24-12-10-21(11-13-24)14-16-37-17-15-22-18-29(41-2)30(42-3)19-23(22)20-37;/h4-13,18-19H,14-17,20H2,1-3H3,(H,35,39)(H,36,38);1H |
| LEDER | [Na+].c1ccc(cc1)CCCCP(=O)(O)CC(=O)N2[C@H](C(=O)[O-])C[C@H](C3CCCCC3)C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 563.64 |
| Formel vikt | 599.2187 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?