missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Elacytarabine
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 507.66 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 98.0% |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (246.23 mM∣Need ultrasonic) |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| CAS | 188181-42-2 |
| Synonym | CP 4055 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?