Läs mer
MedChemExpress Elacytarabine
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 507.66 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 98.0% |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (246.23 mM∣Need ultrasonic) |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| CAS | 188181-42-2 |
| Synonym | CP 4055 |