missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Elagolix Methoxy-d3 Sodium Salt, TRC

Produktkod. 30370534
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30370534 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30370534 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5010241MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Elagolix Methoxy-d3 Sodium Salt
CAS 2233595-41-8
Molekylformel C32H26D3F5N3NaO5
Kvantitet 1 mg
Synonym 4-[[(1R)-2-[5-[2-Fluoro-3-(methoxy-d3)phenyl]-3-[[2-fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-3,6-dihydro-4-methyl-2,6-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]-1-phenylethyl]amino]-butanoic Acid Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C32H30F5N3O5.Na/c1-19-28(21-11-6-14-26(45-2)29(21)34)30(43)40(18-25(20-9-4-3-5-10-20)38-16-8-15-27(41)42)31(44)39(19)17-22-23(32(35,36)37)12-7-13-24(22)33;/h3-7,9-14,25,38H,8,15-18H2,1-2H3,(H,41,42);/q;+1/p-1/t25-;/m0./s1/i2D3;
LEDER O=C(N1C[C@H](NCCCC(O[Na])=O)C2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C3F)=C(C)N(CC4=C(C(F)(F)F)C=CC=C4F)C1=O
Molekylvikt (g/mol) 656.59
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.