Läs mer
Elagolix sodium, MedChemExpress
Beskrivning
Elagolix sodium is a human GnRH receptor (GnRHR) antagonist with an IC50 and Ki of 0.25 and 3.7 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Elagolix sodium |
| CAS | 832720-36-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H29F5N3NaO5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | NBI-56418 sodium |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL (76.50 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (76.50 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O[Na])CCCN[C@H](C1=CC=CC=C1)CN(C(N(CC2=C(C(F)(F)F)C=CC=C2F)C(C)=C3C4=CC=CC(OC)=C4F)=O)C3=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 653.57 |
| Visa mer |