Läs mer
Elaidamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Elaidamide |
| CAS | 4303-70-2 |
| Molekylformel | C18 H35 N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 9-Octadecenamide, (9E)- (9CI, ACI), (9E)-9-Octadecenamide (ACI), 9-Octadecenamide, (E)- (ZCI), Elaidamide (6CI, 7CI, 8CI), (E)-9,10-Octadecenamide, Elaidic acid amide, Elaidic amide, Elaidoylamide, trans-9,10-Octadecenamide, trans-9-Octadecenamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9+ |
| LEDER | CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)N |
| IUPAC-namn | (E)-octadec-9-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.48 |
| Formel vikt | 281.2719 |