Läs mer
Elaidinsyra, 98 %
Produktkod. 11402597
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11402597 1 g 1g
11412597 5 g 5g
11422597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14832.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.40 SEK
    508.65 SEK / 1g
    Save 123.75 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Förvara kyla | CAS: 112-79-8 | C18H34O2 | 282,468 g/mol
I humana blodplättar inkuberade med arakidonsyra, hämmar elaidinsyra HHT- och HETE-bildning samtidigt som den inducerar prostaglandin- och tromboxansyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar I humana blodplättar inkuberade med arakidonsyra, hämmar
elaidinsyra HHT- och HETE-bildning samtidigt som den inducerar prostaglandin- och tromboxansyntes.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-79-8
Molekylformel C18H34O2
Molekylvikt (g/mol) 282.468
MDL-nummer MFCD00063954
InChI-nyckel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym elaidic acid, trans-oleic acid, trans-9-octadecenoic acid, 9-octadecenoic acid, e-oleic acid, 9-octadecenoic acid, e, e-octadec-9-enoic acid, trans-elaidic acid, 9-octadecenoic acid, 9e, elaidinsaure
PubChem CID 637517
ChEBI CHEBI:27997
IUPAC-namn (E)-oktadek-9-ensyra
LEDER CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Elaidic Acid
Smältpunkt 41 °C till 45 °C
Kokpunkt 288 °C (100 mm)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 1 g
Beilstein 1726543
Merck Index 14,3533
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 282.47
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Elaidic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Elaidic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.