Läs mer
Elaidinsyra, 98 %
Beskrivning
I humana blodplättar inkuberade med arakidonsyra, hämmar elaidinsyra HHT- och HETE-bildning samtidigt som den inducerar prostaglandin- och tromboxansyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
elaidinsyra HHT- och HETE-bildning samtidigt som den inducerar prostaglandin- och tromboxansyntes.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Elaidic acid |
| Smältpunkt | 41 °C till 45 °C |
| Kokpunkt | 288 °C (100 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 1726543 |
| Merck Index | 14,3533 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 282.47 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.