Läs mer
Elaidic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16415566
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16415566 100 mg
1 options
Produktkod. 16415566 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113016
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Elaidic acid is the major trans fat found in hydrogenated vegetable oils and can be used as a pharmaceutical solvent.
Elaidic acid is the major trans fat found in hydrogenated vegetable oils and can be used as a pharmaceutical solvent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Elaidic acid
Fysisk form Oil
CAS 112-79-8
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H34O2
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslighetsinformation DMSO : 13.5 mg/mL (47.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 282.46
Formel vikt 282.46
Procent renhet 98.0%