Läs mer
Elaidinsyra, TRC
Produktkod. 30382515
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30382515 250 mg
1 options
Produktkod. 30382515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE500200250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Elaidic Acid
CAS 112-79-8
Molekylformel C18 H34 O2
Kvantitet 250 mg
Synonym 9-Octadecenoic acid, (E)-, Elaidic acid (8CI), (9E)-9-Octadecenoic acid, (9E)-Octadecenoic acid, (E)-9-Octadecenoic acid, (E)-Oleic acid, 9-trans-Octadecenoic acid, 9-trans-Oleic acid, Elaidinic acid, NSC 26988, trans-9-Octadecenoic acid, trans-Elaidic acid, trans-Oleic acid, trans-δ9-Octadecenoic acid, δ9-trans-Octadecenoic acid, Elaidic Acid, 9-Octadecenoic acid, (9E)-
InChI formel InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+
LEDER CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn (E)-oktadek-9-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 282.46
Formel vikt 282.2559