Läs mer
PL BioScience ELAREM™ Perform-FD, humant blodplättslysat, fibrinogenutarmat, inget heparin krävs
Produktkod. 17967741
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
Renhet eller kvalitetsklass:
Forskningsbetyg
Forskningsgrad
GMP Kvalitet
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Renhet eller kvalitetsklass
17967741 50 ml GMP Kvalitet
17907731 50 ml Forskningsgrad
17997731 100 ml Forskningsbetyg
17997721 100 ml GMP Kvalitet
17937731 500 ml Forskningsbetyg
17927731 500 ml GMP Kvalitet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17967741 Leverantör PL BioScience Leverantörsnummer PE20622
ELAREM™ Perform-FD är ett fibrinogen-utarmat humant blodplättslysat av amerikanskt ursprung. Som ett cellkulturtillskott stödjer det in vitro-expansion av olika primära celler och cellinjer. På grund av fibrinogen-utarmningsprocessen, ELAREM Perform-FD kräver inte tillsats av antikoagulantia.
  • Xeno-fri : Det xeno-fria cellodlingstillägget erhålls från transfusionsgodkända blodplättar som erhållits vid licensierade blodcentra.
  • Inget heparintillskott krävs : Eftersom fibrinogener utarmas under tillverkningen hämmas koagulering av hela mediet– applikationsarbetsflöden förenklas. Detta eliminerar behovet av att tillsätta en antikoagulant med ELAREM™ Utför-FD. Spår av ett xenofritt antikoagulant kan finnas i humant blodplättslysat.
  • USA:s ursprung : ELAREM™ Perform-FD är ett fibrinogenutarmat humant blodplättslysat av amerikanskt ursprung som stödjer in vitro-expansion av olika primära celler och cellinjer.
  • Förbättrad cellprestanda : Humant blodplättslysat innehåller rikligt med tillväxtfaktorer och cytokiner som härrör från humana blodplättar. Dessa näringsämnen har visat sig stimulera cellulär proliferation och bibehålla fenotyp och differentieringspotential hos olika celler.
  • Reproducerbara resultat : Varje parti av ELAREM™ Perform produceras från stora pooler av transfusionsgodkända trombocytenheter för att säkerställa konsistens från batch till batch och möjliggöra reproducerbara förhållanden. Kvalitet& GMP Betyg B
  • Från forskning till klinisk utveckling : ELAREM™ Perform uppfyller kraven för akademisk och industriell cellexpansion och säkerställer en enkel övergång av forskningsresultat till kliniska tillämpningar.
  • Produkten innehåller koagulationsfaktorer. För att förhindra koagulering av hela cellodlingsmediet rekommenderas att tillsätta ett antikoagulant, t.ex. heparin, till cellodlingsmediet.
  • Avsedd användning : ELAREM™ Perform är endast för in vitro- och tillverkningsanvändning. Produkten är inte avsedd för direkt terapeutisk användning. För säkerhetsåtgärder, se lämpligt säkerhetsdatablad (SDS).
Specifikationer
Färg Gult
Typ av kultur Adherent Cell Culture, Suspension Cell Culture
Form Vätska
Produkttyp Cellodlingstillskott
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Formulering Vätska, humant blodplättslysat, fibrinogenutarmat
Renhet eller kvalitetsklass GMP Kvalitet
Kvantitet 50 ml
Frakt skick Torr is