Läs mer
PL BioScience ELAREM™ Perform-FD, humant blodplättslysat, fibrinogenutarmat, inget heparin krävs
Produktkod. p-200008739
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
Renhet eller kvalitetsklass:
Forskningsbetyg
Forskningsnivå
GMP Kvalitet
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Renhet eller kvalitetsklass
17907731 50 ml Forskningsnivå
17967741 50 ml GMP Kvalitet
17997731 100 ml Forskningsbetyg
17997721 100 ml GMP Kvalitet
17937731 500 ml Forskningsbetyg
17927731 500 ml GMP Kvalitet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17907731 Leverantör PL BioScience Leverantörsnummer PE20612
ELAREM™ Perform-FD är ett fibrinogen-utarmat humant blodplättslysat av amerikanskt ursprung. Som ett cellkulturtillskott stödjer det in vitro-expansion av olika primära celler och cellinjer. På grund av fibrinogen-utarmningsprocessen, ELAREM Perform-FD kräver inte tillsats av antikoagulantia.
  • Xeno-fritt: Det xenofria cellkulturtillskottet erhålls från blodplättar godkända blodplättar som erhållits vid licensierade blodcentraler.
  • Ingen heparintillsats krävs: Eftersom fibrinogener förbrukas under tillverkningen hämmas – koaguleringen av hela mediet och applikationsflöden förenklas. Detta eliminerar behovet av att tillsätta antikoagulant med ELAREM™ Perform-FD. Spår av ett xenofritt antikoagulant medel kan finnas i Human Platelet Lysate.
  • Ursprung i USA: ELAREM™ Perform-FD är ett fibrinogen-deplegatiskt humant trombocytlysat av amerikanskt ursprung som stödjer in vitro-expansion av olika primära celler och cellinjer.
  • Förbättrad cellprestanda: Humant trombocytlysat innehåller rikligt med tillväxtfaktorer och cytokiner som härstammar från mänskliga trombocyter. Dessa näringsämnen har visat sig stimulera cellproliferation och upprätthålla fenotyp och differentieringspotential hos olika celler.
  • Reproducerbara resultat: Varje batch av ELAREM™ Perform produceras från stora pooler av transfusionsgodkända trombocytenheter för att säkerställa batch-till-batch-konsistens och möjliggöra reproducerbara förhållanden. Grad & GMP B
  • Från forskning till klinisk utveckling: ELAREM™ Perform uppfyller kraven på akademisk och industriell cellexpansion och säkerställer en enkel övergång av forskningsresultat till kliniska tillämpningar.
  • Produkten innehåller koagulationsfaktorer. För att hämma koagulering av hela cellkulturmediet rekommenderas att tillsätta ett antikoagulant, t.ex. heparin, i cellkulturmediet.
  • Avsedd användning: ELAREM™ Perform är endast för in vitro- och tillverkningsbruk. Produkten är inte avsedd för direkt terapeutisk användning. För säkerhetsåtgärder, se relevant säkerhetsdatablad (SDS).
Specifikationer
Färg Gult
Typ av kultur Adherent cellkultur, suspensionscellskultur
Form Vätska
Produkttyp Cellodlingstillskott
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Formulering Vätska, humant trombocytlysat, fibrinogenförbrukat
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsnivå
Kvantitet 50 ml
Frakt skick Torr is