Läs mer
PL BioScience ELAREM™ Utför, humant blodplättslysat, heparin krävs
Produktkod. 17977731
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
Renhet eller kvalitetsklass:
Forskningsbetyg
GMP Kvalitet
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Renhet eller kvalitetsklass
17977731 50 ml Forskningsbetyg
17987731 50 ml GMP Kvalitet
17967731 100 ml Forskningsbetyg
17957741 100 ml GMP Kvalitet
17987721 500 ml Forskningsbetyg
17977721 500 ml GMP Kvalitet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17977731 Leverantör PL BioScience Leverantörsnummer PE10611
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
ELAREM™ Perform är ett humant blodplättslysat av EU-ursprung som stödjer in vitro-expansion av olika primära celler och cellinjer. Den säkra och prestationshöjande celltillväxtfrämjaren säkerställer effektiva labbprocesser med konsistens från batch-till-batch och en xenofri cellmiljö.
  • Xeno-fri : Det xeno-fria cellodlingstillägget erhålls från transfusionsgodkända blodplättar som erhållits vid licensierade blodcentra.
  • EU Ursprung : ELAREM™ Perform Research Grade tillverkas av blodplättsenheter som erhållits från friska blodgivare vid licensierade blodcentra i EU.
  • Förbättrad cellprestanda : Humant blodplättslysat innehåller rikligt med tillväxtfaktorer och cytokiner som härrör från humana blodplättar. Dessa näringsämnen har visat sig stimulera cellulär proliferation och bibehålla fenotyp och differentieringspotential hos olika celler.
  • Reproducerbara resultat : Varje parti av ELAREM™ Perform produceras från stora pooler av transfusionsgodkända trombocytenheter för att säkerställa konsistens från batch till batch och möjliggöra reproducerbara förhållanden. Kvalitet& GMP Betyg B
  • Från forskning till klinisk utveckling : ELAREM™ Perform uppfyller kraven för akademisk och industriell cellexpansion och säkerställer en enkel övergång av forskningsresultat till kliniska tillämpningar.
  • Produkten innehåller koagulationsfaktorer. För att förhindra koagulering av hela cellodlingsmediet rekommenderas att tillsätta ett antikoagulant, t.ex. heparin, till cellodlingsmediet.
  • Avsedd användning : ELAREM™ Perform är endast för in vitro- och tillverkningsanvändning. Produkten är inte avsedd för direkt terapeutisk användning. För säkerhetsåtgärder, se lämpligt säkerhetsdatablad (SDS).
Specifikationer
Färg Klar, gul
Typ av kultur Adherent Cell Culture, Suspension Cell Culture
Form Vätska
Produkttyp Cellodlingstillskott
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Formulering Flytande, humant blodplättslysat
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
Kvantitet 50 ml
Frakt skick Torr is