Läs mer
PL BioScience ELAREM™ Ultimate-Fdi, humant blodplättslysat, fibrinogenutarmat, viralt inaktiverat
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
Beskrivning
- Virus inaktiverat för högsta säkerhet: Slutprodukten är virusinaktiverad för att följa riktlinjerna för kliniska tillämpningar. Viruspaneltestning utförs enligt ICH och EMAs riktlinjer (ICH Q5A (R1) och CPMP/BWP/268/95).
- GMP: Cellodlingstillägget testas och släpps i enlighet med relevanta cGMP-riktlinjer.
- Mycket effektiv cellprestanda : Varje batch av™ ELAREM Ultimate- FDi produceras från stora pooler av blodplättsenheter för att säkerställa sats-till-batch-konsistens och möjliggöra reproducerbara förhållanden.
- Inget heparintillskott krävs : På grund av fibrinogen-utarmningsprocessen, ELAREM™ Ultimate-FDi kräver inte tillsats av antikoagulant. Spår av ett xenofritt antikoagulant kan finnas i humant blodplättslysat.
- Lämplig för cellulär terapi: På grund av kombinationen av högsta säkerhetsstandarder och effektiv cellprestanda, ELAREM™ Ultimate-FDi är lämpad för kliniska prövningar och behov av terapeutisk celltillverkning.
- USA:s ursprung:ELAREM™ Ultimate-FDi är ett fibrinogenutarmat humant blodplättslysat av amerikanskt ursprung som stödjer in vitro-expansion av olika primära celler och cellinjer.
- Avsedd användning:ELAREM™ Ultimate-FDi är endast för in vitro- och tillverkningsanvändning. Produkten är inte avsedd för direkt terapeutisk användning. För säkerhetsåtgärder, se lämpligt säkerhetsdatablad (SDS).
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Typ av kultur | Adherent Cell Culture, Suspension Cell Culture |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Cellodlingstillskott |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Formulering | Vätska, humant blodplättslysat, fibrinogenutarmat, viralt inaktiverat |
| Renhet eller kvalitetsklass | GMP Kvalitet |
| Kvantitet | 50 ml |
| Frakt skick | Torr is |