Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Elastassubstrat V
Produktkod. 15442929
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15442929 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 15442929 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60093.MB
 Begränsad artikel
I lager
627,70 g/mol
Fluorogent substrat för kvantifiering av human leukocyt och pankreaselastas från svin
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Form Pulver
För användning med (applikation) Fluorogent substrat för kvantifiering av human leukocyt och pankreaselastas från svin
Kvantitet 25 mg
Typ av substrat Elastassubstrat
Molekylvikt (g/mol) 627.70
Förvaringskrav -30° till -10 °C
Substratmängd 25mg
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.