Läs mer
Elastatinal, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15453769
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453769 5 mg 5mg
15463769 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453769 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61120.#0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Irreversibel elastashämmare
Irreversibel elastashämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51798-45-9
Molekylformel C21H36N8O7
Molekylvikt (g/mol) 512.568
MDL-nummer MFCD00151180
InChI-nyckel IJWCGVPEDDQUDE-WXZHEDMLSA-N
Synonym elastatinal, leu-co-cpd-gln-ala-h
PubChem CID 15942859
IUPAC-namn (2S)-2-[[(lS)-2-[[(2S)-5-amino-l,5-dioxo-l-[[(2S)-1-oxopropan-2-yl]amino]pentan-2-yl]amino]-1-(2-amino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-6-yl)]-4-oxoylsyrapentan-2-yl)
LEDER CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)NC(C1CCN=C(N1)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Elastatinal
Färg Vitt till gult
Kvantitet 5 mg
Beilstein 873543
Formel vikt 512.6
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.