Läs mer
Corning™ Elastiska ärmar för CoolRack Moduler
BIOPHARMA
Produktkod. 15555535
:
Elastiska ärmar
Produktkod. 15555535
Brand: Corning™ 432092
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med CoolRack Moduler. Corning™ Elastiska ärmar för CoolRack Moduler ger bekvämt grepp vid hantering av kallt, varmt eller blött CoolRack rörmoduler.
  • Färgglada elastiska ärmar för att färgkoda experiment
  • Kompatibel med is, torris och vattenbad
  • Fyra färger: lila, grön, orange, rosa
Sleeves passar följande moduler:
  • Alla 15-brunn CoolRack moduler
  • Alla 30-brunn CoolRack moduler
  • CoolRack 15 ml
  • CoolRack 50 ml
  • CoolRack VS13
  • CoolRack V13
  • CoolRack V16
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grön, orange, lila, rosa
För användning med (applikation) Färgkodning CoolRack rörmoduler
För användning med (utrustning) CoolRack Moduler
Kvantitet 4/pk.
Typ Elastiska ärmar