Läs mer
Kolmi Hopen™ Elastisk hjälmhuva med integrerad mask
Produktkod. 17770139 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Kvantitet:
50 Pk.
Produktkod. Kvantitet
17770139 50 Pk.
1 options
Produktkod. 17770139 Leverantör Kolmi Hopen™ Leverantörsnummer 70.702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00 SEK
    130.47 SEK / Paket med 50
    Save 18.53 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Denna elastiska hjälmhuva med ansiktsmask ger en hög nivå av skydd genom att endast lämna ögonen exponerade.
  • Ultraeffektivt skydd för bäraren och miljön
  • Integrerad, 2-lagers veckad mask
  • Tillgänglig för spårning av färgkoder
  • 25 g/m 2 tygvikt
Specifikationer
Material Polypropen
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Designtyp Hjälm
Kvantitet 50 Pk.
Inkluderar Huvor och Polybags
För användning med (applikation) Industri, Laboratorium