Description
- Lättviktspolypropen är fodrad med en polyetenfilm för bättre hydrofob tätning
- Med krage och resår i ärmslut
- Lämplig för skyddade miljöer
- Individuell förpackning för kontrollerad hygien och distribution
Specifications
Specifications
| Storlek | Betydande |
| Material | SMS, Polyeten |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ISO 9001, EN 1149-5 |
| Vikt (metrisk) | 65 g/m 2 |
| Antal per förpackning | 50 Pk. |