Beskrivning
- Engångs, antistatisk hygienrock ger användaren helkroppsskydd
- Skyddar mot aktivitetsrelaterad smutsning och kontaminering
- Mikroporös polyetenfoderväxt är bekväm och vattentät
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hygienklänning |
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen, Polyeten, Mikroporöst polyetenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Manschettstil | Elastisk |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal fickor | Hold (Håll) |
| Visa mer |