Läs mer
Kolmi Hopen™ Elastisk SMS Klänning med krage och dragkedja
Produktkod. 17770119 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Storlek:
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17770119 3X-large
17740119 Betydande
17750119 X-large
17760119 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17770119 Leverantör Kolmi Hopen™ Leverantörsnummer 40.507/06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1799.85 SEK
    1492.44 SEK / Paket med 50
    Save 307.41 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Polyetenfilmen på dessa klänningar gör det möjligt att minska partikelfrigöringen av fibrer på den industriella arbetsplatsen.
  • Engångs, antistatisk hygienrock ger användaren helkroppsskydd
  • Skyddar mot aktivitetsrelaterad smutsning och kontaminering
  • Mikroporös polyetenfoderväxt är bekväm och vattentät
Spezifikation
Produkttyp Hygienklänning
Storlek 3X-large
Kön Unisex
Material Polypropen, Polyeten, Mikroporöst polyetenlaminat
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastisk
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Antal fickor Hold (Håll)
Sömtyp Sydd
Certifikat och efterlevnad Tillverkad enligt ett ISO 9001-certifierat kvalitetssystem
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 1149-5
För användning med (applikation) Kategori 1 Personlig skyddsutrustning
Förpackningstyp Individuell, väska
Vikt (metrisk) 65 g/m 2
Konstruktion Tillverkad i Kina
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.