Läs mer
Elastin Antibody [mFluor Violet 610 SE], R&D Systems™
Produktkod. 30499789 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30499789 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30499789 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP338010MFV610
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Elastin Polyclonal antibody specifically detects Elastin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Elastin
Användningsområden ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera mFluor Violet 610 SE
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias elastin, FLJ38671, FLJ43523, SVAS, tropoelastin, WBS, WS
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 27-200 of human Elastin (NP_001265868.1).,, Sequence:, GGVPGAIPGGVPGGVFYPGAGLGALGGGALGPGGKPLKPVPGGLAGAGLGAGLGAFPAVTFPGALVPGGVADAAAAYKAAKAGAGLGGVPGVGGLGVSAGAVVPQPGAGVKPGKVPGVGLPGVYPGGVLPGARFPGVGVLPGVPTGAGVKPKAPGVGGAFAGIPGVGPFGGPQP
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Extracellular Matrix
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2006
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus