Läs mer
Elastopar, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-N,4-dinitrosobenzenamine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3O2/c1-10(9-12)7-4-2-6(8-11)3-5-7/h2-5H,1H3 |
| Formel vikt | 165.0538 |