Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Elbasvir |
| CAS | 1370468-36-2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Inga speciella krav |
| Produktlinje | Livsvetenskap |
| Molekylformel | C49 H55 N9 O7 |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vit till ljusgul |
| Renhet | ≥94 % |