Läs mer
Eldecalcitol-d6, MedChemExpress
Produktkod. 16402009
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16402009 1 mg
1 options
Produktkod. 16402009 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0020S1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Eldecalcitol-d6 is the deuterium labeled Eldecalcitol. Eldecalcitol is an orally active analogue of active vitamin D used in the treatment of osteoporosis.
Eldecalcitol-d6 is the deuterium labeled Eldecalcitol. Eldecalcitol is an orally active analogue of active vitamin D used in the treatment of osteoporosis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eldecalcitol-d6
Anteckningar om renhetsgrad Research
Fysisk form Solid
Molekylformel C30H44D6O5
Färg White
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (50.33 mM; Need ultrasonic)
LEDER C=C1[C@@H](O)[C@H](OCCCO)[C@H](O)C/C1=C/C=C2CCC[C@@]3(C)[C@@]\2([H])CC[C@@H]3[C@@H](CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 496.75
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 496.75
Procent renhet 99.26%