Läs mer
Brady™ Elektrisk låssats
Produktkod. 11776795 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11776795 1 st Varje
1 options
Produktkod. 11776795 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 806188
Beräknad leverans: 17-11-2026
Elektrisk låssats för att låsa ute elektriska energikällor.
Innehåll:
  • 1 x 066321 Universal flerpolig strömbrytare lockout/tagout system
  • 1 x 065396– Strömbrytare lockout/tagout system utan hål 277 V
  • 6 x 065404– Tilläggsplåtar för 120/277 V lockout/tagout system
  • 1 x 065397– –480 600 V Inget hål effektbrytare Lockout/Tagout System
  • 6 x 065406– Ytterligare kuddar för –480 600 V Lockout/Tagout System,
  • 1 x 805853– Breaker Lockout/Tagout System Demo Kit miniatyr
  • 2 x individuella säkerhetshänglås, standard (inte ett paket) - 051339
  • 1 x 236916– Nylon Lockout/Tagout Jaw
  • 1 x 050979– Stor lockout/tagoutpåse
  • 10 x 256203– Underhållsetiketter SLÅS INTE PÅ Pågående ingripande av en elektriker
  • 1 x 087052– Fin permanent markör
Specifikationer
Produkttyp Elektrisk spärrsats
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Kvantitet 1 st