Läs mer
BICASA Elektrisk MECC-panel med 4 BS-uttag
Produktkod. 17447383 Handla allt BICASA Produkter
Change view
Elektrisk MECC-panel med 4 BS-uttag
Produktkod.
17447383 Elektrisk MECC-panel med 4 BS-uttag
1 options
Produktkod. 17447383 Leverantör BICASA Leverantörsnummer MBEEBRI
Beräknad leverans: 17-11-2026
Elektrisk MECC Panel med 2 x K2647WHI Logic Plus Vitgjuten 2 Gang Dubbelpolig brytaruttag 250V/13A/L+N+E - normal effekt. Överensstämmer med BS 1363 - Del 2: 1995.
  • Installeras direkt på MECC Service Spine
  • PP-hartsgjuten frontpanel - V0 flamskyddsmedel (UL 94)
  • Elpaneler MED UTTAG
    • Tätad flamskyddad ABS baklåda med kabelgenomföring
    • Utrustad med kablage och flexibel strömkabel
    • FG7 (O) M1 självslocknande och halogenfri
  • 2xK2647WHI Logic Plus Vitgjuten 2 Gang Dubbelpolig strömbrytaruttag 250V/13A/L+N+E - Normal effekt
Specifikationer
Räkna (uttag) 2
För användning med (utrustning) MECC Series Service Spine
Längd (engelska) 3,4 tum.
Längd (metrisk) 8.6 cm
Spänning 230 V
Amperage 13 A
Färg Vitt
Typ av uttag Gang Dubbelpolig Switch-uttag
Bredd (engelska) 5,7 tum.
Bredd (metrisk) 14.6 cm
Frekvens 50