Beskrivning
- Installeras direkt på MECC Service Spine
- PP-hartsgjuten frontpanel - V0 flamskyddsmedel (UL 94)
- Elpaneler MED UTTAG
- Tätad flamskyddad ABS baklåda med kabelgenomföring
- Utrustad med kablage och flexibel strömkabel
- FG7 (O) M1 självslocknande och halogenfri
- 4 multipeluttag (IP65) 250V/16A/2P+E
- 1 automatisk brytare 2P/16A
Specifikationer
Specifikationer
| Räkna (uttag) | 4 |
| För användning med (utrustning) | MECC Series Service Spine |
| Spänning | 230 V |
| Amperage | 16 A |
| Färg | Grå |
| Inkluderar | 1 automatisk brytare (2 P/16 A) |
| Typ av uttag | Flera uttag (IP65) |
| Frekvens | 50 |