Läs mer
BICASA Elektrisk MECC-panel med 4 x T23 Feller-uttag, automatisk brytare
Handla allt BICASA ProdukterBeskrivning
- Installeras direkt på MECC Service Spine
- PP-hartsgjuten frontpanel - V0 flamskyddsmedel (UL 94)
- Elpaneler MED UTTAG
- Tätad flamskyddad ABS baklåda med kabelgenomföring
- Utrustad med kablage och flexibel strömkabel
- FG7 (O) M1 självslocknande och halogenfri
- 4 x T23 (Feller) uttag IP55/IP21 - 250V/16A/L+N+PE
- 1 automatisk brytare 2P/16A
Specifikationer
Specifikationer
| Räkna (uttag) | 4 |
| För användning med (utrustning) | MECC Series Service Spine |
| Spänning | 230 V |
| Amperage | 16 A |
| Färg | Vitt |
| Inkluderar | 1 automatisk brytare (2 P/16 A) |
| Typ av uttag | T23-1 uttag (IP55/IP21) |
| Frekvens | 50 |