Läs mer
WLD Tec™ Sterimax infraröd sterilisator
Produktkod. 11724169
Change view
Mått (L x B x H):
139 x 175 x 129 mm
169 x 175 x 129 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H)
11724169 169 x 175 x 129 mm
11794159 139 x 175 x 129 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11724169 Leverantör WLD Tec™ Leverantörsnummer 5.101.000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10645.64 SEK
    7934.21 SEK / Paket med 1
    Save 2711.43 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabb, effektiv och flamlös infraröd öglesterilisator. WLD Tec™ Sterimax infraröd sterilisator är idealisk för användning i alla typer av laboratorier.
7 Vinkeljusteringar
Specifikationer
Djup (metriskt) Utanför 169 mm
Djup (metrisk) kammare 161 mm
Mått (L x B) 169 x 175 mm
Diameter (metrisk) kammare 20 mm
Höjd (metrisk) Exteriör 129 mm
Längd (metrisk) 169 mm
Modell Lång version
Produkttyp Infraröd sterilisator
Temperatur (metrisk) 900 °C till 950 °C
Vikt (metrisk) 1.06 kg
Funktioner 7 Vinkeljusteringar
Inkluderar Ympningsögla och hållare, bricka för 3 instrument, skruvmejsel, bruksanvisning, 2 års garanti (förutom delar av slitage)
Kvantitet 1 st
Spänning 230 V
Wattal 225 w
Bredd (metrisk) Exteriör 175 mm
Mått (L x B x H) 169 x 175 x 129 mm