Läs mer
WLD Tec™ Sterimax infraröd sterilisator
Mått (L x B x H):
139 x 175 x 129 mm
169 x 175 x 129 mm
Beskrivning
7 Vinkeljusteringar
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (metriskt) Utanför | 169 mm |
| Djup (metrisk) kammare | 161 mm |
| Mått (L x B) | 169 x 175 mm |
| Diameter (metrisk) kammare | 20 mm |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 129 mm |
| Längd (metrisk) | 169 mm |
| Modell | Lång version |
| Produkttyp | Infraröd sterilisator |
| Temperatur (metrisk) | 900 °C till 950 °C |
| Vikt (metrisk) | 1.06 kg |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu