Läs mer
Bochem™ Elhiss 240
Produktkod. 14853742
Change view
Höjd (metrisk):
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
14853742 300 mm Varje
1 options
Produktkod. 14853742 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 11220
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Bochem™ Electrical Lift 240 kommer med motor och styrsystem integrerat i labbuttaget.
  • Mått, indragen (LxBxH): 240 x 240 x 120 mm
  • Max. höjd: 300mm
  • Arbetsyta (LxB): 240 x 240 mm
  • Vikt: 6kg
  • Lyfthastighet: 180 mm/min
  • Max. lyft av sax: 180mm
  • Max. lastkapacitet (dynamisk): 25kg
  • Nominellt vridmoment: 8 Nm
  • Kapslingsgrad: IP 30
  • Matningsspänningstransformator: 100-240 VAC, 50/60 Hz
  • Utgång: 24 V
  • Batterifjärrkontroll: 3 V, Lithiumzelle CR2430
  • Tillåten omgivningstemperatur: 5 till 45 °C
  • Bulleremission: mindre än 40 dB (A)
  • Säkerställer ett absolut stabilt stativ och vingfritt lyft och sänkning, ger den perfekt säkerhet
  • Den extremt robusta, mycket exakta saxtekniken av 18/10 stål och de elektroniska komponenterna är hållbart skyddade med en bälg av kemiskt resistent PTFE
Specifikationer
Material Rostfritt stål (18/10)
Höjd (metrisk) 300 mm
Längd (metrisk) bas 240 mm
Bredd (metrisk) bas 240 mm