Beskrivning
- För Kompatto Series Workstation
- Monteras under bänkskivan
- Metallramstöd - Polyuretanpulverlackering Ljusgrå matt bonderiserad färg
- Polypropen PP-harts V0 flamskyddad (UL 94) panel Antracitfärg - Förseglad ABS bakre låda
- Plintförsörjningskabel FFC/2 (brandskyddsmedel och låg halogenemission) med stickpropp
- 3 x T23 (Feller) uttag IP55/IP21 - 250V/16A/L+N+PE
Specifikationer
Specifikationer
| Räkna (uttag) | 3 |
| För användning med (utrustning) | Kompatto-seriens arbetsstation |
| Spänning | 230 V |
| Amperage | 16 A |
| Färg | Vitt |
| Inkluderar | Kabel, strömkontakt |
| Typ av uttag | T23-1 uttag (IP55/IP21) |
| Frekvens | 50 Hz |