Läs mer
BICASA Elpanel med 4 brittiska uttag för Kompatto Workstation
Produktkod. 17457363 Handla allt BICASA Produkter
Change view
Elektrisk panel med brittiska uttag för Kompatto Workstation; Uttagstyp: Dubbelpolig strömbrytare
Produktkod.
17457363 Elektrisk panel med brittiska uttag för Kompatto Workstation; Uttagstyp: Dubbelpolig strömbrytare
1 options
Produktkod. 17457363 Leverantör BICASA Leverantörsnummer KEEBRI
Beräknad leverans: 17-11-2026
Elpanel KVK med hållare, kabel och strömkontakt - 2xK2647WHI Logic Plus Vitgjuten 2 Gang Dubbelpolig strömbrytaruttag 250V/13A/L+N+E - normal effekt.
  • För Kompatto Series Workstation
  • Monteras under bänkskivan
  • Metallramstöd - Polyuretanpulverlackering Ljusgrå matt bonderiserad färg
  • Polypropen PP-harts V0 flamskyddad (UL 94) panel Antracitfärg - Förseglad ABS bakre låda
  • Plintförsörjningskabel FFC/2 (brandskyddsmedel och låg halogenemission) med stickpropp
  • 2xK2647WHI Logic Plus Vitgjuten 2 Gang Dubbelpolig strömbrytaruttag 250V/13A/L+N+E
Specifikationer
Räkna (uttag) 2
För användning med (utrustning) Kompatto-seriens arbetsstation
Längd (engelska) 3,4 tum.
Längd (metrisk) 8.6 cm
Spänning 230 V
Amperage 13 A
Certifikat och efterlevnad BS 1363 - Del 2: 1995
Färg Vitt
Inkluderar Kabel, strömkontakt
Typ av uttag Gang Dubbelpolig Switch-uttag
Bredd (engelska) 5,7 tum.
Bredd (metrisk) 14.6 cm
Frekvens 50 Hz