Beskrivning
- För Kompatto Series Workstation
- Monteras under bänkskivan
- Metallramstöd - Polyuretanpulverlackering Ljusgrå matt bonderiserad färg
- Polypropen PP-harts V0 flamskyddad (UL 94) panel Antracitfärg - Förseglad ABS bakre låda
- Plintförsörjningskabel FFC/2 (brandskyddsmedel och låg halogenemission) med stickpropp
- 4 multipeluttag (IP65) 250V/16A/2P+E
Specifikationer
Specifikationer
| Räkna (uttag) | 4 |
| För användning med (utrustning) | Kompatto-seriens arbetsstation |
| Spänning | 230 V |
| Amperage | 16 A |
| Färg | Grå |
| Inkluderar | Kabel, strömkontakt |
| Typ av uttag | Flera uttag (IP65) |
| Frekvens | 50 Hz |