Läs mer
Euro Protection™ Elektriska skyddshandskar
Produktkod. 12053086
Change view
Färg:
Bärnsten
Produktkod. Färg
12053086 Bärnsten
1 options
Produktkod. 12053086 Leverantör Euro Protection™ Leverantörsnummer 8055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    989.65 SEK
    522.37 SEK / Paket med 1
    Save 467.28 SEK
    47% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Euro Protection™ Elektriska skyddshandskar har högt dielektriskt skydd och en ergonomisk form.
  • Isolerande handskar för strömförande arbete
  • Högt dielektriskt skydd
  • Max driftspänning: 1000V
  • Bevis testspänning: 5000V
  • Ergonomisk form
  • Lätt pudrad för att underlätta påtagning och borttagning
  • I naturlig latex honungsfärg
  • Oförbikopplad manschett
  • Rekommenderas för användning med läderöverhandskar för att ge skydd
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN60903:2003CEI 60903:2014EPI Kategori III(Direktiv 89/686/EEC)EN420
Färg Bärnsten
Pulveriserad Pulveriserad
Storlek 9
För användning med (applikation) Arbeta med ström
För användning med (utrustning) Överhandskar i läder
Längd (metrisk) 41 cm (28 och 36 cm finns på begäran)
Spänning Max: 100V