Läs mer
Edulab Kit för elkretsar
Produktkod. 30280281
Change view
Produkttyp:
Elektronikkit
Produktkod. Produkttyp
30280281 Elektronikkit
1 options
Produktkod. 30280281 Leverantör Edulab Leverantörsnummer VTT12303425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3670.00 SEK
    3499.65 SEK / 1 uppsättningar
    Save 170.35 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Ett lågkostnads- och flexibelt DuraLab kit utformat som ett alternativt tillvägagångssätt för elevundersökningar av enkla kretsar.
  • Inkluderar individuella komponenter såsom strömbrytare, reostater och lamphållare monterade på separata plastpaneler med 4 mm socklar
  • Paneler kan kopplas ihop med 4 mm staplingsbara ledningar för att bilda kretsar
  • Stödjer undervisning i grundläggande kretskoncept på Key Stage 2-nivå och utvidgas till tillämpningar i Key Stage 3-studier
  • Hjälper elever att utforska elektriska principer genom praktisk undersökning
  • Levererades i två polystyrenbrickor för enkel organisering och förvaring
Specifikationer
Produkttyp Elektronikkit
För användning med (utrustning) Inkluderade
Längd (engelska) 17,67 tum
Längd (metrisk) 44.9 cm
Material Metall, Plast
Spänning 9 V