Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Elektronisk kassettdispenser Golvstativ
Produktkod. 12698345 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Change view
Montering:
Fristående
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Montering Förpackningsstorlek
12698345 Fristående Varje
1 options
Produktkod. 12698345 Leverantör Kimberly-Clark Professional™ Leverantörsnummer 11430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3045.00 SEK
    1218.40 SEK / Paket med 1
    Save 1826.60 SEK
    59% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Golvstativ för elektronisk kassettdispenser är kompatibel med en mängd olika elektroniska hudvårdsautomater, så att du kan erbjuda handsprit varhelst du behöver det.
  • Bärbar, justerbar och hållbar, vilket gör den till ett smart alternativ för pausrum, toaletter, entréer och mycket mer
  • Välj bland ett brett utbud av hudvårds- och handdesinfektionskassetter från de betrodda Kleenex™ Stämpla
  • Använd med en mängd olika kompatibla elektroniska hudvårdsdispensrar, säljs separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dispenseringssystem
Höjd (engelska) 4.79 ft.
Höjd (metrisk) 1.46 m
Håller Rengöringskassett
Material Plast
Montering Fristående
Antal fack 1