Läs mer
Mettler Toledo™ Elektrodarm, EasyPlace Komplett
Produktkod. 17531016
Change view
För användning med (utrustning):
EasyPlace
Produktkod. För användning med (utrustning)
17531016 EasyPlace
1 options
Produktkod. 17531016 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30671569
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3334.48 SEK
    2783.15 SEK / Paket med 1
    Save 551.33 SEK
    16% Av
I lager
De EasyPlace elektrodarm stöder effektiv mätning och kalibrering. Med perfekt vertikal rörelse minimeras spillriskerna. Inkluderar parkeringsbägare, insats för parkeringsbägare och påshållare.
  • Exakt kontroll
  • Perfekt vertikal sensorrörelse gör det enkelt att sätta in sensorn i prover
  • Rätt ställe
  • De EasyPlace innehåller dedikerade positioner för kalibrering, kort- och långtidssensorlagring och mätning, vilket förenklar vardagliga arbetsflöden
  • Passar rätt in
  • De EasyPlace elektrodarmen passar ihop med EasyMix magnetomrörare och standardpåsar, förenklar driften och sparar utrymme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Elektrodarm, EasyPlace Komplett
För användning med (utrustning) EasyPlace