Läs mer
Hanna Instruments™ pH-elektrod för pannor och kyltorn, titan, med DIN-kontakt
Produktkod. 11504507
Change view
För användning med (applikation):
Mätning av pH i pannor och kyltorn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) unitSize
11504507 Mätning av pH i pannor och kyltorn Varje
1 options
Produktkod. 11504507 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI72911D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning med Hanna HI99141 bärbar pH-mätare. Hanna Instruments™ pH-elektrod för pannor och kyltorn, titan, med DIN-kontakt är en titankropp, polymerfylld, dubbel referensövergångs-pH-elektrod med en inbyggd temperatursensor och förstärkare i en enda sond.
HI72911D titan pH-elektroden med DIN-kontakt är idealisk för att mäta pH i pannor och kyltorn. Den använder glas för allmänt bruk, en glödlampa med platt spets, kropp i titan och dubbelkoppling av PTFE med polymerelektrolyt.
  • Allmänt syfte (GP ) Glas: Motstånd på 100 megaohm vid 25 °C, och lämplig för användning med prover vid 0 till 80 °C
  • Infälld lampa med platt spets: Lätt att rengöra och förhindrar att fasta partiklar samlas på sensorn
  • Titankropp: Ökar immuniteten mot elektrostatiska och magnetiska fält och stark korrosionsbeständighet, även i havsvatten
  • Matchande stift: Eliminerar jordslingor och modstörningar genom att isolera ström/magnetiska fält från referenselektroden
  • PTFE Junction: Porös polytetrafluoreten är hydrofob och används ofta på elektroder med polymerelektrolyter
  • DIN-kontakt: Designad för användning med Hanna HI99141 Panna och kyltorn pH bärbar mätare
  • Double Junction: Minimerar provkontamination av elektroden och korsningen täpper till med AgCl
Specifikationer
Kontakttyper 7-polig DIN
Beskrivning Dubbel (Ag/AgCl) referens, PTFE-typ koppling med polymerelektrolyt, med försänkt platt spets
Diameter (metrisk) 14 mm
Typ Elektrodpanna/torn 7-polig DIN
För användning med (applikation) Mätning av pH i pannor och kyltorn
Inkluderar Intern temperaturgivare, förstärkare, 1m kabel
Längd (metrisk) 110 mm kropp, 150,5 mm totalt
Material Stomme i titan (matchande stift), sensorspets i glas för allmänt bruk
pH-intervall 0 till 13
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C