Läs mer
Mettler Toledo™ Pepsin-HCl rengöringslösning
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Storlek:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
pH-elektroden är huvudaktören för pH-mätning. Det kräver särskild omsorg och uppmärksamhet. Borttagning av kontaminering krävs innan elektroden kan omkalibreras och användas för ytterligare en mätning.
Sköljning med avjoniserat vatten är inte tillräckligt när proteinkontamination (och andra oorganiska komponenter) är närvarande; Pepsin-HCl rekommenderas i detta fall.
- Finns i en praktisk flaska med skruvkork med etikett utan krångel
- SDS och etikett innehåller information enligt GHS (Globally Harmonized System)
- Behandlingstiden är cirka 1 timme
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klar, färglös |
| Typ | Elektrodrengöring |
| För användning med (applikation) | Avlägsnande av proteinkontamination och kontaminering av andra oorganiska komponenter från diafragman och andra kopplingar av pH-elektroder |
| Material | Pepsin och HCL i vatten |
| pH-intervall | 1 |
| Storlek | 250 ml |
| För användning med (utrustning) | pH-elektroder |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cleaning solution Pepsin / HCl
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrochloric acid, Pepsin A