Läs mer
Pepsin-HCl elektrodrengöringslösning, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
Pepsin A är ett enzym som bryter ner proteiner till mindre peptider. Det produceras naturligt i det mänskliga matsmältningssystemet och produceras kommersiellt för användning i laboratorier och i livsmedelsindustrin. Pepsin i saltsyra är den föredragna rengöringslösningen för att ta bort proteinföroreningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Ljus orange |
| Sammansättning | Pepsin A i saltsyra |
| Typ av fyllningslösning | Elektrodrengöring för proteinkontamination |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Odör | Karakteristisk |
| Kvantitet | 500 ml |
| Löslighet | Blandbar i vatten |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ELECTRODE CLEANING SOLUTION
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Pepsin A