Läs mer
Fisherbrand™ Elektrod kombinerat ytaktivt ämne
Produktkod. 11759718 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperatur (metrisk) Drift:
0 °C till 50 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperatur (metrisk) Drift Förpackningsstorlek
11759718 0 °C till 50 °C Varje
1 options
Produktkod. 11759718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6305.99 SEK
    3714.60 SEK / Paket med 1
    Save 2591.39 SEK
    41% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinerad jonkänslig elektrod med solid membranutbytbar plan yta, är idealisk för att mäta temperaturer mellan 0 till 50° C.
  • Kombinerad jonkänslig elektrod med massivt membran Utbytbar plan yta
  • Jonen som ska detekteras passerar genom membranet och genererar en potentialskillnad som är proportionell mot jonkoncentrationen
  • Analystid är vanligtvis mindre än en minut
  • Provberedningssteg som filtrering eller destillation är sällan nödvändiga
  • Kalibrering bör utföras så ofta som möjligt (mindre en gång om dagen) vid samma temperatur som provet
  • Mättemperatur 0 till 50° C
Specifikationer
Beskrivning Kombinerad jonkänslig elektrod med fast membran
Membran Fast membran
Inkluderar Membran, elektrolytlösning och packning.
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C
Typ Kombinerad ISE