Läs mer
Hanna Instruments™ Elektrodhållare
Produktkod. 10390741
Change view
Typ:
Elektrodhållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10390741 Elektrodhållare Varje
1 options
Produktkod. 10390741 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI76405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4614.75 SEK
    2260.79 SEK / Paket med 1
    Save 2353.96 SEK
    51% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Rymmer upp till tre elektroder i valfri position. Hanna Instruments™ Elektrodhållare inkluderar justerbar armposition och stabil stålbas.
Fribärande stativ med en stor stål, emaljbelagd bas, rymmer upp till tre elektroder eller temperatursonder i valfri position.
Specifikationer
Typ Elektrodhållare
För användning med (applikation) Håller elektroder
Material Epoxibelagd stålbas