Läs mer
Electrode Regenerative Solution, Chem-Lab
Beskrivning
Over time, electrodes may start displaying excessive response time, even when they have been carefully handled and properly stored. In these cases, it may be possible to reactivate the electrode by immersing it in an ammonium bifluoride regeneration solution. The solution works by etching away a very thin layer of the glass membrane, exposing a fresh surface area.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium hydrogen difouride |
| CAS | 1341-49-7 |
| Kokpunkt | 100°C |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 1.00g/mL |
| För användning med (utrustning) | Glass Electrodes |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 100 mL |
| Molekylformel | F2H5N |
| Odör | Odorless |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Regeneration solution for electrodes
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare