Läs mer
Hanna Instruments™ Elektrodlagringslösning
Produktkod. 10758891
Change view
Kapacitet (metrisk):
230 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10758891 230 ml
1 options
Produktkod. 10758891 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI70300M
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För användning vid förvaring av pH- och ORP-elektroder. Hanna Instruments™ Elektrodlagringslösning är beredd med kemikalier av reagenskvalitet som kan användas för att säkerställa optimal prestanda för pH- och ORP-elektroder.
  • Speciellt formulerad för att minimera mikrobiell tillväxt och för att förhindra diffusion/osmotiska effekter
  • Håll korsningen fri
  • Säkerställ snabb och pålitlig mätning
  • För att säkerställa optimal responstid bör glassensorspetsen och referenskopplingen på pH-elektroden hållas fuktiga och inte tillåtas torka ut när de inte används
  • Förvara elektroden genom att placera elektroden i litet glas fyllt med förvaringslösning eller byta ut lösningen i skyddslocket
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 230 ml
För användning med (utrustning) pH- och ORP-elektroder
Typ av fyllningslösning Förvaring
Korsning Klart
Förpackning Se enskilda komponenter