Läs mer
Mettler Toledo™ Elektrolyt för jodid ISE
Produktkod. 11987721 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
Förpackningsstorlek:
20ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11987721 20 ml 20ml
1 options
Produktkod. 11987721 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51107898
Specifikationer
Beskrivning Elektrolyt för jodid ISE, 20mL
Typ av fyllningslösning Elektrolyt
Förpackning 20 mL
Kvantitet 20 ml