Läs mer
Mettler Toledo™ Elektrolyt för kväveoxidgaskänslig elektrod
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kvantitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
Beskrivning
- Mängd: 50 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Beskrivning | Elektrolyt f. kväveoxider NOx, 25mL |
| För användning med (utrustning) | Kväveoxider Gaskänslig elektrod |
| Typ av fyllningslösning | Elektrolyt |
| Förpackning | 25 mL |
| Kvantitet | 50 ml |