Läs mer
Mettler Toledo™ Elektrolyt för sulfid ISE
Produktkod. 11997721 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
Förpackningsstorlek:
20ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11997721 20 ml 20ml
1 options
Produktkod. 11997721 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51107894
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Beskrivning Elektrolyt för Sulfide ISE, 20mL
Typ av fyllningslösning Elektrolyt
Förpackning 20 mL
Kvantitet 20 ml